Få mere at vide
Magnesium Stearate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10775911 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10775911 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10775911 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/0955/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 557-04-0
Smeltepunkt 130°C
Farve White
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C36H70MgO4
MDL nummer 36391
Mængde 500 g
Synonym magnesium stearate, magnesium octadecanoate, magnesium distearate, synpro 90, octadecanoic acid, magnesium salt, dibasic magnesium stearate, petrac mg 20nf, ns-m salt, sm-p, stearic acid, magnesium salt
InChI nøgle HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]
IUPAC navn magnesium;octadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 591.257
PubChem CID 11177
ChEBI CHEBI:9254
Formel vægt 591.27g/mol
Fysisk form Solid