Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium stearate |
| Smeltepunkt | 130,0 °C til 140,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 6% (1g, 105 °C) maksimalt. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plast tromle |
| Lineær formel | Mg(C18H35O2)2 |
| Mængde | 5 kg |
| Merck Index | 15,5754 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: nedbrydes i fortyndede syrer, praktisk talt uopløselig i alkoholer og ether |
| Vis mere |