Få mere at vide
Magnesiumstearat, 3,8-5,0% Mg
Artikelnummer. 10723051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10723051 1 kg Plastflaske 1kg
10723241 25 g Plastflaske 25g
11924931 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10723051 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 240760010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 557-04-0 | C36H70MgO4 | 591,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-04-0
Molekylær formel C36H70MgO4
Molekylvægt (g/mol) 591.27
InChI nøgle HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium stearate, magnesium octadecanoate, magnesium distearate, synpro 90, octadecanoic acid, magnesium salt, dibasic magnesium stearate, petrac mg 20nf, ns-m salt, sm-p, stearic acid, magnesium salt
PubChem CID 11177
ChEBI CHEBI:9254
IUPAC navn magnesium; octadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium stearate
Smeltepunkt 130,0 °C til 140,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 6% (1g, 105 °C) maksimalt.
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Lineær formel Mg(C18H35O2)2
Mængde 1 kg
Merck Index 15,5754
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: nedbrydes i fortyndede syrer, praktisk talt uopløselig i alkoholer og ether
Formel vægt 591.27
Procent renhed 3.8-5% Mg
Fysisk form fint pulver