Få mere at vide
Magnesium standardopløsning, til AAS, 1 mg/ml Mg i 0,5N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10700901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10700901 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 10700901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196105000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 DKK
    565.68 DKK / 500ml
    Spare 19.32 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-95-4 | Mg | 24,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium standard solution
Navn note 1 mg/ml Mg i 0,5N HNO3
Emballage Plastflaske
CAS 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Tæthed 1.74
Fysisk form Væske
Molekylær formel Mg
Koncentration 997 til 1003 μg/ml Mg (2 +) i 0,5N HNO3 (20 °C)
MDL nummer MFCD00085308
Farve Farveløs
Fieser 16,198; 16,205; 16,356; 01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281
Opløselighed Vandopløselig
InChI nøgle JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Mg]
IUPAC navn magnesium
Molekylvægt (g/mol) 24.30
PubChem CID 5462224
Mængde 500 ml
ChEBI CHEBI:25107
Formel vægt 24.31
Grad AAS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium atomic absorption standard solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.