Få mere at vide
Magnesium Standard For ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10112302 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Emballage Förpackningsstorlek
10112302 500 mL Triple-udvasket LDPE flaske 500ml
10355792 125 mL Triple-udvasket LDPE flaske 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10112302 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLMG22X
 Begrænset vare
På lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Innehåller
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Mg1000 μg/ml
Certifikat
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klage
Kemiska identifierare
CAS 7439-95-4 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel Mg
Molekylvægt (g/mol) 24.30
MDL nummer MFCD00085308
InChI nøgle JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC navn magnesium
SMIL [Mg]
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Magnesium Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterer op til 30 elementer på ppb-niveau.
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certificeret referencemateriale
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Mængde 500 mL
Grad Forsikring
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1000
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.