Få mere at vide
Magnesium Standard, 1000mg/L i 2% HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep
Artikelnummer. 10620993 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
30 mL
250 mL
Emballage:
Poly flaske
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 10620993
Brand: SPEX Certiprep PLMG22T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
  • Magnesium standard
  • Lavet med ASTM Type I vand
  • 1.000μ g/ml koncentration
  • 250 ml volumen
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Molekylær formel Mg
Molekylvægt (g/mol) 24.30
MDL nummer MFCD00085308
InChI nøgle JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC navn magnesium
SMIL [Mg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Standard
Emballage Poly flaske
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Teknik AA, ICP
Type Certified Reference Material
Mængde 250 mL
Grad Forsikring
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid