Få mere at vide
Magnesium Standard i baseolie 75, 1000 g/μg, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11410299 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410299 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 11410299 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ORGMG82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    751.00 DKK
    562.80 DKK / 50g
    Spare 188.20 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Mg1000 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7439-95-4, 8042-47-5
Analysecertifikat Med Analysecertifikat.
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel Mg
MDL nummer MFCD00085308
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [Mg]
IUPAC navn magnesium
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 24.30
PubChem CID 5462224
Mængde 50 g
ChEBI CHEBI:25107
Grad Olie/Plasma
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix Concentration Cat. No.
Base Oil 1000μg/g ORG-MG8-2Z
Base Oil 5000μg/g ORG-MG8-4Z
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug