Få mere at vide
Magnesium sputtermål, 76,2 mm (3,0 tommer) dia. x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium sputtering target |
| Navn note | 76,2 mm (3,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk |
| CAS | 7439-95-4 |
| Mængde | 1 hv. |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Molekylær formel | Mg |
| MDL nummer | MFCD00085308 |
| Synonym | magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs |
| InChI nøgle | JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |