Få mere at vide
Magnesiumsputteringsmål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 6,35 mm (0,250 tommer) tykt, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464795
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15464795 1 stk. Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15464795 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040859.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7439-95-4
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Mg
MDL nummer MFCD00085308
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
InChI nøgle JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Mg]
IUPAC navn magnesium
Molekylvægt (g/mol) 24.30
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Procent renhed 99.95%