Få mere at vide
Magnesiumopløsning til ionkromatografi, 1g/L, H 2 O Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12922145 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12922145 100 mL -
12932145 250 mL 250ml
12942145 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12922145 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A 025 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.00 DKK
    359.35 DKK / 100ml
    Spare 87.65 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Løsningen indeholder H2O
Koncentration 1 g/L
Mængde 100 mL