Få mere at vide
Magnesiumsnegl, 3,175 mm (0,125 tommer) dia x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, udglødet, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium slug |
| Navn note | 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 6,35 mm (0,25 tommer) lang, glødet |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈0,09 g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.95% |
Safety and Handling
Product Identifier
- Magnesium slug
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Selvopvarmende stof Kategori 2
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H252-Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P223-Undgå kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Contain: Magnesium