Få mere at vide
Magnesiumsilicid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462327
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462327 10 g 10g
15472327 50 g 50g
15482327 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045518.09
Request Bulk or Custom Format
Luft- og fugtfølsomme; Nedbrydes i vand, HCl
Magnesiumsilicid bruges til at fremstille legeringer såsom aluminiumslegeringer. Det bruges også i fødevarer, drikkevarer, som smagsforstærker og som mellemprodukt i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22831-39-6
Molekylær formel Mg2Si
Molekylvægt (g/mol) 76.695
MDL nummer MFCD00016202
InChI nøgle YTHCQFKNFVSQBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium silicide, dimagnesium silicide, dimagnesium monosilicide, unii-475e6fmg3k, magnesiumsilicid, magnesium, compd. with silicon 2:1, magnesium silicide, powder, magnesium silicide-45 my, magnesium silicide un2624 dangerous when wet
PubChem CID 89858
SMIL [Mg]=[Si]=[Mg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium silicide
Smeltepunkt 1102°C
Farve Blå
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water and denser than water.
Formel vægt 76.71
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 2