Få mere at vide
Magnesiumsilicid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377567
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377567 10 g 10g
11367567 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012837.09
Request Bulk or Custom Format
Luft- og fugtfølsomme; Nedbrydes i vand, HCl
det bruges som mellemprodukt i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22831-39-6
Molekylær formel Mg2Si
Molekylvægt (g/mol) 76.695
MDL nummer MFCD00016202
InChI nøgle YTHCQFKNFVSQBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium silicide, dimagnesium silicide, dimagnesium monosilicide, unii-475e6fmg3k, magnesiumsilicid, magnesium, compd. with silicon 2:1, magnesium silicide, powder, magnesium silicide-45 my, magnesium silicide un2624 dangerous when wet
PubChem CID 89858
SMIL [Mg]=[Si]=[Mg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium silicide
Smeltepunkt 1102°C
Farve Blå
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.5% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water and denser than water.
Formel vægt 76.71
Følsomhed Air and moisture sensitive
Udseende Blue powder
Tæthed 2