Få mere at vide
Magnesiumsilikat, aktiveret, til kromatografi, 60-100 mesh
Artikelnummer. 11480677
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480677 250 g 250g
11470677 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22490.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1343-88-0 | MgO3Si | 100,39 g/mol
Magnesiumsilikat, aktiveret, bruges i polyetheradsorption og affarvningseffekt. Bruges også i kromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Magnesiumsilikat, aktiveret, bruges i polyether adsorption og affarvningseffekt. Bruges også i kromatografi.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke syrer og hydrogenfluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1343-88-0
Molekylær formel MgO3Si
Molekylvægt (g/mol) 100.39
MDL nummer MFCD00078249
InChI nøgle ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Activated magnesium silicate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium silicate
Navn note aktiveret, til kromatografi
Mængde 250 g
Lineær formel Mg2SiO4
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 140.71