Få mere at vide
Magnesiumsilikat, 99% (metalbasis)
Beskrivelse
Magnesiumsilikat anvendes til polyetheradsorbent, som har anvendelser af adsorption og affarvning, adsorbent i gaskromatografi, i vitaminanalyse, antibiotikabehandling, myresammenklumpningsmiddel, brugt i kosmetik som talkum& babypudder, generelt modificeret plastik, isoleringsmaterialer i mellemklassen, EVA sko materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium silicate |
| Smeltepunkt | 1910 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Analyseprocentområde | 99% (metalbasis) |
| Tæthed | 3.21 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand |
| Vis mere |