Få mere at vide
Magnesium silicate, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11310458
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11310458 50 g 50g
11320458 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043807.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1343-88-0 | MgO3Si | 100.39 g/mol
Magnesiumsilikat anvendes til polyetheradsorbent, som har anvendelser af adsorption og affarvning, adsorbent i gaskromatografi, i vitaminanalyse, antibiotikabehandling, myresammenklumpningsmiddel, brugt i kosmetik som talkum& babypudder, generelt modificeret plastik, isoleringsmaterialer i mellemklassen, EVA sko materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1343-88-0
Molekylær formel MgO3Si
Molekylvægt (g/mol) 100.39
MDL nummer MFCD00078249
InChI nøgle ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium silicate
Smeltepunkt 1910°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Formel vægt 140.71
Lugt Odorless
Udseende White powder
Tæthed 3.21 g/cm3 at 20°C