Få mere at vide
Magnesiumstang, 7,9 mm (0,31 tommer) dia x 25 mm (1 tommer) længde, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440570
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440570 1 Pc. Hver
15486535 5 Pc. Pakke med 5
11450570 25 Pc. Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11440570 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043355.KF
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-95-4
Molekylær formel Mg
Molekylvægt (g/mol) 24.30
MDL nummer MFCD00085308
InChI nøgle JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC navn magnesium
SMIL [Mg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium rod
Navn note 7.9mm (0.31 in.) dia. x 25mm (1 in.) length
Mængde 1 Pc.
Lugt Odorless
Vægt ≈2.1g/piece
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%