Få mere at vide
Magnesiumstang, 6,35 mm (0,25 tommer) dia x 25,4 mm (1,0 tommer) længde, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445065
Mængde:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 5
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15445065
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047073.KJ
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-95-4
Molekylær formel Mg
Molekylvægt (g/mol) 24.30
MDL nummer MFCD00085308
InChI nøgle JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC navn magnesium
SMIL [Mg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium rod
Navn note 6.35mm (0.25 in.) dia. x 25.4mm (1.0 in.) length
Mængde 5 Pc.
Lugt Odorless
Vægt ≈1.4g/piece
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium rod
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 2
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H252-Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P223-Undgå kontakt med vand.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Magnesium