Få mere at vide
Magnesiumstav, 3,3 cm (1,3 tommer) dia x 30 cm (12 tommer) lang, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375759
Mængde:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 5
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11375759
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010231.KM
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-95-4
Molekylær formel Mg
Molekylvægt (g/mol) 24.30
MDL nummer MFCD00085308
InChI nøgle JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC navn magnesium
SMIL [Mg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium rod
Navn note 3.3cm (1.3 in.) dia. x 30cm (12 in.) long
Mængde 25 Pc.
Lugt Odorless
Vægt ≈450g/pc
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%