Få mere at vide
Magnesiumbånd, omtrentlige dimensioner, 3,0 mm (0,12 tommer) bredt, 0,15 mm (0,0059 tommer) tykt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494745
Skift visning
Mængde:
25 g
5 x 25 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494745 25 g 25g
15404755 5 x 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15494745 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012811.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Form: ca. 0,78 g/m; Meget brandfarlig
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-95-4
Molekylær formel Mg
Molekylvægt (g/mol) 24.30
MDL nummer MFCD00085308
InChI nøgle JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC navn magnesium
SMIL [Mg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium ribbon
Navn note Omtrentlige mål: 3,0 mm bred, 0,15 mm tyk
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,78 g/m
FN nummer UN1869
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium ribbon
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H252-Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P223-Undgå kontakt med vand.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium