Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium |
| Farve | Hvid |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | 651,0 °C |
| Kogepunkt | 1107,0 °C |
| Tæthed | 1.74 |
| Mængde | 100 g |
| Flammepunkt | 500 °C |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Form | Bånd |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Magnesium
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Selvopvarmende stof Kategori 2
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H252-Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P223-Undgå kontakt med vand.
- MIXTURE LIST-Contain: magnesium