Få mere at vide
Descripción
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium |
| Farve | Hvid |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | 651,0 °C |
| Kogepunkt | 1107,0 °C |
| Tæthed | 1.74 |
| Mængde | 25 g |
| Flammepunkt | 500 °C |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Form | Bånd |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Magnesium
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
- Selvopvarmende stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H252-Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P223-Undgå kontakt med vand.
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.