Få mere at vide
Magnesiumpulver, -325 mesh, 99,8%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311298
Skift visning
Mængde:
10 g
500 g
4 x 500 g
Pakningsstørrelse:
10g
2000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11311298 500 g 500g
11391288 10 g 10g
11381288 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11311298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010233.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 7439-95-4 | Molekylær formel: Mg | Molekylvægt: 24,30 g/mol
Poly(vinylidenfluorid) er nyttigt i belægninger, film, filterstof, instrumentforinger, filtreringsmembraner, pumpedele, foringer og ventiler. Det anvendes også som materiale til transducere i enheder som hovedtelefoner, mikrofoner og soniske detektorer. Det er også essentielt til piezoelektriske og elektrostriktive anvendelser. Derudover er det nyttigt til monofilamentfiskeliner, der erstatter nylonmonofilament. Det fungerer som standardbindemiddel, der bruges i produktionen af kompositelektroder til lithium-ionbatterier. Det fungerer som en højkvalitetsisolator til ledninger, nanomaterialer og tryksensorer. Det anvendes til at fremstille filtre, som bruges til at forberede prøver til højtydende væskekromatografi og andre avancerede analytiske teknikker.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-95-4
Molekylær formel Mg
Molekylvægt (g/mol) 24.30
MDL nummer MFCD00085308
InChI nøgle JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC navn magnesium
SMIL [Mg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium powder
Mængde 500 g
Maskestørrelse -325 Mesh
Analyseprocentområde 99.8%
Form Pulver
Formel vægt 24.3
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Pyrofort fast stof Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P222-Undgå kontakt med luft.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P422-Indholdet skal opbevares under inaktiv gas.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.