Få mere at vide
Magnesium, plasma standardopløsning, Specpure™ Mg 1000 μg/ml
Artikelnummer. 13511600
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13511600 50 mL 50ml
11391429 100 mL 100ml
11400370 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13511600 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013861.AD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-95-4 | Mg | 24,30 g/mol
Magnesium, plasmastandardopløsning anvendes som standardløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Den anvendes også som en standardløsning med ét element til plasmaemissionsspektrometri.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-95-4 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel Mg
Molekylvægt (g/mol) 24.30
MDL nummer MFCD00085308
InChI nøgle JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC navn magnesium
SMIL [Mg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Opløselighed Blandet med vand
Type Analytisk standard
Mængde 50 mL
Grad Specpure
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Magnesium: 0.1%; Water: 94.9%