Få mere at vide
Magnesiumphthalocyanin, tekniker. 90%
Beskrivelse
Magnesiumphthalocyanin bruges til fremstilling af membransensorer til cyanidioner. Anvendes også til fremstilling af membransensorer til cyanidioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium phthalocyanine |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i koncentreret svovlsyre. |
| Formel vægt | 536.84 |
| Procent renhed | 90% |
| Grad | Teknisk |
| Fysisk form | Pulver |