Få mere at vide
Magnesiumphthalocyanin, tekniker. 90%
Artikelnummer. 11338917
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338917 5 g 5g
11348917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038601.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 1661-03-6 | C32H18MgN8O | 554,856 g/mol
Magnesiumphthalocyanin bruges til fremstilling af membransensorer til cyanidioner. Anvendes også til fremstilling af membransensorer til cyanidioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1661-03-6
Molekylær formel C32H18MgN8O
Molekylvægt (g/mol) 554.856
MDL nummer MFCD00041953
InChI nøgle HTNHYCHFBSVBID-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium phthalocyanine
PubChem CID 91872988
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.O.[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium phthalocyanine
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselig i koncentreret svovlsyre.
Formel vægt 536.84
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver