Få mere at vide
Magnesium phosphate, tribasic hydrate, 98+%, pure
Artikelnummer. 10145123 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10145123 1 kg Plastflaske 1kg
10330624 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10145123 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391940010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 53408-95-0 | Mg3O8P2 | 262.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53408-95-0
Molekylær formel Mg3O8P2
Molekylvægt (g/mol) 262.86
MDL nummer MFCD00150251
InChI nøgle GVALZJMUIHGIMD-UHFFFAOYSA-H
Synonym magnesium phosphate hydrate, trimagnesium diphosphate hydrate, acmc-20akl7, 3mg.2po4.h2o, trimagnesium 2+ hydrate diphosphate
PubChem CID 6096954
SMIL [Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium phosphate, tribasic hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98+%
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
IUPAC navn trimagnesium;diphosphat;hydrat
Formel vægt 262.86
Procent renhed ≥98%
Grad Ren
Tab ved tænding 32.0% max. (425°C)
Emballage Plastflaske