Få mere at vide
Magnesium phosphate pentahydrate, P{2}O{5} 33%
Artikelnummer. p-4407614
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303437 1 kg 1kg
11393427 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018219.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10233-87-1 | H10Mg3O13P2 | 352.93 g/mol
Magnesiumphosphatpentahydrat bruges til fremstilling af magnesiumcalciumphosphatbiocement (MCPB) til knogleregenerering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10233-87-1
Molekylær formel H10Mg3O13P2
Molekylvægt (g/mol) 352.93
MDL nummer MFCD00150252
InChI nøgle QZYXGKYJDBUYES-UHFFFAOYSA-H
Synonym magnesium phosphate pentahydrate, magnesium phosphate usp, phosphoric acid, magnesium salt 2:3 , pentahydrate, 3mg.2po4.5h2o, trimagnesium phosphate pentahydrate, magnesium phosphate 3:2 pentahydrate, magnesium phosphate, tribasic pentahydrate, magnesium phosphate pentahydrate, p2o, trimagnesium 2+ pentahydrate diphosphate
PubChem CID 23724945
IUPAC navn trimagnesium;diphosphat;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium phosphate pentahydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde P2O5 33%
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 352.93 (262.86 Anhydrous)
Udseende White crystals
Tæthed g/cm3 at 20°C