Få mere at vide
Magnesiumfosfatpentahydrat, P{2}O{5} 33%
Beskrivelse
Magnesiumphosphatpentahydrat bruges til fremstilling af magnesiumcalciumphosphatbiocement (MCPB) til knogleregenerering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium phosphate pentahydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 1 kg |
| Udseende | Hvide krystaller |
| Analyseprocentområde | P2O5 33% |
| Tæthed | g/cm3 ved 20 °C |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 352,93 (262,86 Vandfri) |