Få mere at vide
Magnesiumphosphat dibasisk trihydrat, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15650730 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
30 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
30kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15650730 30 kg 30kg
15640730 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15650730 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 0426030KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss special, opfylder analytiske specifikationer af DAB,≥ 98 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-75-4
Molekylær formel H7MgO7P
Molekylvægt (g/mol) 174.33
MDL nummer MFCD00150390
InChI nøgle OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg
PubChem CID 16204530
SMIL O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Phosphate Dibasic Trihydrate
Navn note Meets analytical specification of DAB
Mængde 30 kg
Lineær formel MgHPO4 · 3H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn magnesium(2+) trihydrat hydrogenphosphat
Formel vægt 174.33g/mol
Procent renhed ≥98%
Grad puriss. særlig
Tæthed 2.123g/mL at 25°C