Få mere at vide
Magnesiumperklorat, TRC
Artikelnummer. 30478163
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478163 5 g
30472863 25 g
30469427 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478163 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM1104755G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-81-8
Molekylær formel 2(ClO4) . Mg
Molekylvægt (g/mol) 223.2
Synonym Perchloric Acid, Magnesium Salt, Anhydron, Anhydrone, Anhydrous Magnesium Perchlorate, Dehydrite, KhKM 300, Magnesium Diperchlorate, Magnesium Perchlorate (Mg(ClO4)2), Magnesium(II) Perchlorate, XKM 300
IUPAC navn magnesium; diperchlorat
SMIL [Mg+2].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Perchlorate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
Formel vægt 221.8821