Få mere at vide
Magnesiumperchlorathexahydrat, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341738
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341738 250 g 250g
11351738 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011635.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13446-19-0 | Cl2H12MgO14 | 331.287 g/mol
Kommercielt tilgængeligt magnesiumperchlorat er rapporteret som en ekstremt effektiv katalysator til syntese afα -aminofosfonater. Magnesiumperchlorat har vist sig at være en effektiv katalysator til syntese af iminer og phenylhydrazoner ved omsætning af carbonylforbindelser med aminer og phenylhydrazin i høje udbytter ved stuetemperaturer og på korte tider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-19-0
Molekylær formel Cl2H12MgO14
Molekylvægt (g/mol) 331.287
MDL nummer MFCD00149778
InChI nøgle MGBDNCBRZIMSDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium perchlorate hexahydrate, acmc-20akl9, 2clo4.mg.6h2o, ksc491a3f, magnesium 2+ ion hexahydrate diperchlorate, magnesium 2+ hexahydrate diperchlorate
PubChem CID 16211969
IUPAC navn magnesium;diperchlorat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium perchlorate hexahydrate
Smeltepunkt 185°C to 190°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99% (Metals basis)
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1475
Merck Index 14,5678
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 331.33 (223.23 Anhydrous)
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic