Få mere at vide
Magnesiumperchlorat, ACS
Beskrivelse
Magnesiumperchlorat anvendes almindeligvis som et potent oxidationsmiddel. Det bruges som dehydreringsmiddel i organisk syntese. Det praktiseres i mange domæner som farmaindustrien, pyroteknisk industri, i genopladelige batterier, og det er et alsidigt værktøj i organisk syntese. Det har fotoelektroniske og optiske egenskaber. Det kan således bruges i fotoelektroniske og optoelektroniske enheder. Det anvendes som et stærkt tørremiddel til gasser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Perchlorate, Anhydrous |
| Smeltepunkt | 251 °C (dekomponering) |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | EM>5, |
| Opløselighedsinformation | Magnesiumperchlorat er opløseligt i vand og ethanol. |
| Formel vægt | 223.21 |
| Grad | ACS-reagens |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Magnesium perchlorate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Magnesium perchlorate