Få mere at vide
Magnesiumperchlorat, ACS
Artikelnummer. 11361738
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361738 100 g 100g
11371738 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011636.22
 Begrænset vare
På lager
Magnesiumperchlorat, Anhydrus, Cl2MgO8, CAS-nummer-10034-81-8, magnesiumperchlorat, anhydr, vandfri magnesiumperchlorat, anhydron, magnesiumperchlorat, magnesiumdiperchlorat, hsdb 661, dehydrit, perchlorat de magnesium French, perklorsyre, magnesiumsalt, unii-7n77z541yf, 500g | CAS: 10034-81-8 | Cl2MgO8 | 223,197 g/mol
Magnesiumperchlorat anvendes almindeligvis som et potent oxidationsmiddel. Det bruges som dehydreringsmiddel i organisk syntese. Det praktiseres i mange domæner som farmaindustrien, pyroteknisk industri, i genopladelige batterier, og det er et alsidigt værktøj i organisk syntese. Det har fotoelektroniske og optiske egenskaber. Det kan således bruges i fotoelektroniske og optoelektroniske enheder. Det anvendes som et stærkt tørremiddel til gasser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-81-8
Molekylær formel Cl2MgO8
Molekylvægt (g/mol) 223.197
MDL nummer MFCD00011102
InChI nøgle MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Synonym anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
PubChem CID 24840
IUPAC navn magnesium; diperklorat
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium perchlorate, anhydrous
Smeltepunkt 251 °C (dekomponering)
Navn note Til analyse ACS
Fysisk form Granulat
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.21 g/mL
Beilstein EM>5,
Opløselighedsinformation Magnesiumperchlorat er opløseligt i vand og ethanol.
Formel vægt 223.21
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium perchlorate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium perchlorate