Få mere at vide
Magnesiumperchlorat, ACS-reagens, tørremiddel
Artikelnummer. 10790862 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10790862 500 g Plastflaske 500g
10338823 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10790862 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413465000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2738.85 DKK
    2464.65 DKK / 500g
    Spare 274.20 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Magnesiumperklorat, Cl2MgO8, CAS-nummer-10034-81-8, vandfri magnesiumperchlorat, unii-7n77z541yf, perklorsyre, magnesiumsalt, perchlorat de magnesium French, dehydrit, magnesiumperchlorat, anhydr, magnesiumperchlorat, anhydron, hsdb 661, magnesiumdiperchlorat, 500g, White | CAS: 10034-81-8 | Cl2MgO8 | 223,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent, Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-81-8
Molekylær formel Cl2MgO8
Molekylvægt (g/mol) 223.21
MDL nummer MFCD00011102
InChI nøgle MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Synonym anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
PubChem CID 24840
IUPAC navn magnesium; diperklorat
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium perchlorate
Smeltepunkt 250,0 °C
Navn note Tørremiddel
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder, Flakes, and Chunks
Mængde 500 g
Lineær formel Mg(ClO4)2
Merck Index 15, 5742
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 993 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: meget opløselige i alkohol
Formel vægt 223.21
Grad ACS-reagens
Tab ved tørring 8% maks. (190 °C)
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium perchlorate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.