Få mere at vide
Magnesiumoxid-substrat, 10x10x1mm, poleret på den ene side, 100 graders orientering
Artikelnummer. 11388847
Skift visning
Mængde:
1 hv.
5 ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388847 5 ea. Pakke med 5
11378847 1 hv. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038503.KU
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40,30 g/mol
Magnesiumoxidsubstrat bruges i vid udstrækning i højtemperatursuperledere. Det bruges også som aflejring af ferroelektriske tyndfilmbelægninger på magnesiumoxidsubstrater. Det er også voksende applikationer for MgO inden for plasma display panel (PDP) teknologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-48-4
Molekylær formel MgO
Molekylvægt (g/mol) 40.30
MDL nummer MFCD00011109
InChI nøgle CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC navn oxomagnesium
SMIL O=[Mg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Oxide Substrate
Navn note Poleret Side
Farve Hvid
Fysisk form Plade
Mængde 5 ea.
Lugt Lugtfri
Opløselighedsinformation Opløselig i syre, ammoniak. Uopløseligt i alkohol.