Få mere at vide
Magnesiumoxid-substrat, 10x10x1mm, poleret på den ene side, 100 graders orientering
Artikelnummer. 11378847
Skift visning
Mængde:
1 Ea.
5 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378847 1 Ea. Hver
11388847 5 Ea. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038503.KT
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40,30 g/mol
Magnesiumoxidsubstrat bruges i vid udstrækning i højtemperatursuperledere. Det bruges også som aflejring af ferroelektriske tyndfilmbelægninger på magnesiumoxidsubstrater. Det er også voksende applikationer for MgO inden for plasma display panel (PDP) teknologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1309-48-4
Molekylær formel MgO
Molekylvægt (g/mol) 40.30
MDL nummer MFCD00011109
InChI nøgle CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC navn oxomagnesium
SMIL O=[Mg]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Magnesium Oxide Substrate
Navn note Polished One Side
Farve Hvid
Fysisk form Plate
Mængde 1 Ea.
Opløselighedsinformation Soluble in acid,ammonia. Insoluble in alcohol.