Få mere at vide
Magnesiumoxid-substrat, 10x10x0,5 mm, poleret på den ene side, 111 orientering
Artikelnummer. 11393778
Skift visning
Mængde:
1 Ea.
5 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393778 5 Ea. Pakke med 5
11303788 1 Ea. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040273.KU
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
100 Orientering | CAS: 1309-48-4 | MgO | 40,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-48-4
Molekylær formel MgO
Molekylvægt (g/mol) 40.30
MDL nummer MFCD00011109
InChI nøgle CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC navn oxomagnesium
SMIL O=[Mg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Oxide Substrate
Navn note Polerede to sider
Farve Hvid
Fysisk form Plate
Mængde 5 Ea.
Lugt Lugtfri