Få mere at vide
Magnesiumoxid-substrat, 10x10x0,5 mm, poleret på den ene side, 100 orientering
Artikelnummer. 11317898
Skift visning
Mængde:
1 hv.
5 ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317898 1 hv. Hver
11307898 5 ea. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036427.KT
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40,30 g/mol
Et nyttigt laboratoriereagens og en god hvid referencefarve til kolorimetri. Interaktionen mellem magnesiumoxidsubstrater og nikkelferritfilm er blevet undersøgt ved hjælp af en bred vifte af elektronoptiske teknikker. Der observeres betydelig interdiffusion, hvilket sandsynligvis vil ændre de magnetiske egenskaber af disse film. Epitaksialt ferrit-spinellag er dannet på magnesiumoxidsubstrat. Derudover er magnesiumoxid i nanopartikler spredt i alkohol blevet rapporteret at hæmme hydrolytisk og oxidativ nedbrydning af papirdokumenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-48-4
Molekylær formel MgO
Molekylvægt (g/mol) 40.30
MDL nummer MFCD00011109
InChI nøgle CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC navn oxomagnesium
SMIL O=[Mg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium oxide substrate
Navn note 10x10x0,5 mm, poleret på den ene side, 100 orientering
Mængde 1 hv.
Opløselighedsinformation Opløselig i 5 M HCl (0,1 M) ved 20 °C og fortyndede syrer. Uopløseligt i vand og ethanol.