Få mere at vide
Magnesiumoxid-substrat, 10 x 10 x 0,5 mm, poleret på den ene side, 110 graders orientering, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Oxide Substrate |
| Navn note | Polerede Én-Sides |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Plade |
| Mængde | 5 ea. |
| Lugt | Lugtfri |