Få mere at vide
Magnesiumoxid-sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,95 % (metalbaseret ekskl. Ca), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453785
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453785 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15453785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041072.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Magnetron sputtering kilde
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium oxide sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ca)
MDL nummer MFCD00011109
Formel vægt 40.3
Procent renhed 99.95%