Få mere at vide
Magnesiumoxid, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, FCC, Ph. Eur., USP , E 530, lys, 98,0-100,5 % (beregnet for tørret stof), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15621250 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
20 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
20kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15621250 500 g 500g
15601250 1 kg 1kg
15611250 20 kg 20kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15621250 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 13138500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, Ph. Eur., USP , E 530, let, 98,0-100,5 % (beregnet for tørret stof)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-48-4
Molekylær formel MgO
Molekylvægt (g/mol) 40.30
MDL nummer MFCD00011109
InChI nøgle CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC navn oxomagnesium
SMIL O=[Mg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Oxide
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Mængde 500 g
Lineær formel MgO
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 40.3g/mol
Procent renhed 98 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grad puriss.