Få mere at vide
Magnesiumoxid, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, FCC, Ph. Eur., USP , E 530, lys, 98,0-100,5 % (beregnet for tørret stof), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
20 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
20kg
500g
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Oxide |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | MgO |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 40.3g/mol |
| Procent renhed | 98 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
| Grad | puriss. |