Få mere at vide
Magnesiumoxid, Puratronic™, 99,995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11356907
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356907 50 g 50g
11346907 10 g 10g
11336907 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11356907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010800.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40,30 g/mol
Magnesiumoxid anvendes som et brydningsmateriale, som er fysisk og kemisk stabilt ved højere temperatur. Magnesiumoxid er et råmateriale til fremstilling af portlandcement. Det bruges også i landbruget, kemisk konstruktion, miljø og andre industrielle applikationer. Det bruges også i medicin, kolorimetri, industrielle kabler, varmeelementer, keramik, spin-tunneling-enheder og flere andre materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-48-4
Molekylær formel MgO
Molekylvægt (g/mol) 40.30
MDL nummer MFCD00011109
InChI nøgle CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC navn oxomagnesium
SMIL O=[Mg]
Tekniske data
Kogepunkt 3600 °C
Kemisk navn eller materiale Magnesium oxide
Smeltepunkt 2852 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99,998 % (metalbasis)
Opløselighedsinformation Opløselig i syre og ammoniak. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 40.3
Brydningsindeks 1.736
Udseende Hvidt pulver
Tæthed 3,58 g/cm3 ved 20 °C