Få mere at vide
Magnesiumoxid, pulver, USP - FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15508014 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
2 kg
Emballage:
Poly Pail
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 15508014
Brand: Avantor J.T.Baker 248001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-48-4
Molekylær formel MgO
Molekylvægt (g/mol) 40.30
MDL nummer MFCD00011109
InChI nøgle CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC navn oxomagnesium
SMIL O=[Mg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Formel vægt 40.3
Grad FCC/USP
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 3.58kg