Få mere at vide
Thermo Scientific™ Magnesiumoxid, nanopulver, 99+% (metalbasis)
Beskrivelse
Magnesiumoxid bruges som laboratoriereagens og isolator i industrielle kabler. Det fungerer som et referencemateriale til kalorimetri. Det bruges i vid udstrækning som et grundlæggende ildfast materiale til digler, som en beskyttende belægning i plasmaskærme, som en oxidbarriere i spin-tunneling-enheder, som et optisk materiale, som en komponent i rørformet konstruktion i varmeelementer og også i biblioteker til konservering af bøger. Magnesiumoxidmikrosfærer bruges i berigelsesmetoden for polycykliske aromatiske carbonhydrider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 3600 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium oxide |
| Smeltepunkt | 2852 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | >99% (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i saltsyre og fortyndede syrer. Uopløseligt i vand og ethanol. |
| Formel vægt | 40.3 |
| Brydningsindeks | 1.736 |
| Vis mere |