Få mere at vide
Magnesiumoxid, ACS, 95,0% min
Artikelnummer. 11363627
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363627 100 g 100g
11353627 500 g 500g
11373627 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11363627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035442.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40,30 g/mol
Magnesiumoxid anvendes som et brydningsmateriale, som er fysisk og kemisk stabilt ved højere temperatur. Magnesiumoxid er et råmateriale til fremstilling af portlandcement. Det bruges også i landbruget, kemisk konstruktion, miljø og andre industrielle applikationer. Det bruges også i medicin, kolorimetri, industrielle kabler, varmeelementer, keramik, spin-tunneling-enheder og flere andre materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-48-4
Molekylær formel MgO
Molekylvægt (g/mol) 40.30
MDL nummer MFCD00011109
InChI nøgle CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC navn oxomagnesium
SMIL O=[Mg]
Tekniske data
Kogepunkt 3600°C
Kemisk navn eller materiale Magnesium oxide
Smeltepunkt 2852°C
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 95.0% min.
Opløselighedsinformation Soluble in acid and ammonia. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 40.3
Grad ACS
Brydningsindeks 1.736
Udseende White granules
Tæthed 3.58 g/cm3 at 20°C