Få mere at vide
Magnesiumoxid, 99,99%, (sporstofbasis), ekstra ren
Artikelnummer. 10741471 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10741471 10 g Glasflaske 10g
10249833 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10741471 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 193430100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-48-4
Molekylær formel MgO
Molekylvægt (g/mol) 40.30
MDL nummer MFCD00011109
InChI nøgle CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC navn oxomagnesium
SMIL O=[Mg]
Tekniske data
Kogepunkt 3600,0 °C
Kemisk navn eller materiale Magnesium oxide
Smeltepunkt 2800,0 °C
Navn note Extra Pure
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.99%
Lineær formel MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Merck Index 15, 5741
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 6,2 mg/l (20 °C), reagerer genererer varme og mg(oh)2. Andre opløseligheder: opløselige i fortyndede syrer, uopløselige i alkohol
Formel vægt 40.29
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 3.58
Tæthed 3.5800g/mL