Få mere at vide
Magnesiumoxid, 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Magnesiumoxid anvendes som et brydningsmateriale, som er fysisk og kemisk stabilt ved højere temperatur. Magnesiumoxid er et råmateriale til fremstilling af portlandcement. Det bruges også i landbruget, kemisk konstruktion, miljø og andre industrielle applikationer. Det bruges også i medicin, kolorimetri, industrielle kabler, varmeelementer, keramik, spin-tunneling-enheder og flere andre materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 3600 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium oxide |
| Smeltepunkt | 2852 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.736 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 3.58 g/mL |
| Vis mere |