Få mere at vide
Magnesiumoxid, 99,95% (metalbasis)
Beskrivelse
Magnesiumoxid bruges som et laboratoriereagens og en god hvid referencefarve til kolorimetri. Magneisumoxid-mikrosfærer bruges til berigelse af polycykliske aromatiske kulbrinter. Det bruges også i grundvandsundersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 3600 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium oxide |
| Smeltepunkt | 2852 °C |
| Fysisk form | Sammensmeltet klump |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.736 |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 3.58 g/mL |
| Merck Index | 14,5677 |
| Vis mere |